Wichtige Dokumente
450510
Deuteriumoxid
99.9 atom % D, contains 0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Synonym(e):
Schweres Wasser, Wasser-d2
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
101.4 °C (lit.)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
0.05 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
Methode(n)
NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3.8 °C (lit.)
SMILES String
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Allgemeine Beschreibung
Deuteriumoxid (D2O, „schweres Wasser“) ist deuteriertes Wasser, das 0,05 Gew.-% 3-(Trimethylsilyl)propion 2,2,3,3-d4-säure-Natriumsalz enthält. Es ist eine sichere und kostengünstige Quelle von Deuterium (D) für die D/H-Austauschreaktionen. Die Gleichgewichtskonstante für den Austausch von Deuterium zwischen Wasserstoff (H) und D2O-Molekülen wurde bestimmt. Berichte legen nahe, dass in D2O hergestellte Gelatinegele eine größere Steifigkeit aufweisen als in Wasser hergestellte Gele. Der Einfluss der Temperatur auf die Wärmeleistung von Deuterium in kristallinem und flüssigem Zustand wurde kalorimetrisch untersucht, und Schmelzpunkt, Enthalpie und Fusionsentropie wurden ermittelt. Seine Nützlichkeit als mögliches Therapeutikum zur Behandlung von Pankreaskarzinomen beim Menschen wurde untersucht.
Anwendung
Deuteriumoxid kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
- Als NMR-Lösungsmittel.
- Zur Herstellung von β-deuterierten Alkoholen.
- Zur Adsorption von Neutronen in Atomreaktoren.
- Als Deuterium-Transfermittel in Kombination mit Hexamethyldisilan bei der Herstellung von 1,2-Dideuterio-Alkenen aus Alkinen.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
NMR spectroscopy of saccharide-doped PAGAT dosimeters.
Skyt PS, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 573 (2015)
The Exchange Reaction of Hydrogen and Deuterium Oxide.
Crist RH and Dalin GA
J. Chem. Phys. , 2(8), 548-548 (1934)
Thermodynamic properties of deuterium oxide in the temperature range from 6 to 350K.
Smirnova NN, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(7), 879-883 (2006)
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Deuteration of Alcohols at the β-Carbon Position with Deuterium Oxide.
Tse SKS, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 17(49), 13918-13925 (2011)
Gelatin gels in deuterium oxide.
Oakenfull D and Scott A.
Food Hydrocolloids, 17(2), 207-210 (2003)