Merck
425362
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromethan-d4
99 atom % D
Synonym(e):
Ethylen-d4-dibromid
About This Item
Lineare Formel:
BrCD2CD2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
Dichte
2.226 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
agriculture
environmental
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
InChIKey
PAAZPARNPHGIKF-LNLMKGTHSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dibromoethane-d4 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses. It has been reported to be synthesized by reacting acetylene-d2 and deuterium bromide.
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of N1-tritylethane-1,1,2,2-d4-1,2-diamine: a novel mono-protected C-deuterated ethylenediamine synthon.
Yang J, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 55(13), 463-466 (2012)
Synthesis of organic deuterium compounds: Part VI. Formaldehyde-d2 and formaldehyde-d.
Bannard RAB, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 31(4), 351-360 (1953)
Synthesis of organic deuterium compounds: III. 1,2-dibromoethane-d4 and its derivatives.
Leitch LC and Morse AT.
Canadian Journal of Chemistry, 30(12), 924-932 (1952)