Wichtige Dokumente
530549
Ethylenglycol-d6
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.08 mmHg
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-13 °C (lit.)
Dichte
1.220 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?