Merck
487007
Sigma-Aldrich
Poly(ethylen-d4)
98 atom % D
Synonym(e):
Deuterated polyethylene
About This Item
Lineare Formel:
(-CD2CD2-)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
130-145 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
487007-5G4061833324028