Wichtige Dokumente
486892
Methyl-d3-amin
99 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.08 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
27 psi ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % D
Selbstzündungstemp.
806 °F
bp
−6.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D3
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lecture bottle with SS CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
<-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -30.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?