Merck
395056
Sigma-Aldrich
Methylamin -Lösung
greener alternative
2.0 M in THF
Synonym(e):
Monomethylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.06
Beilstein:
741851
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
23.87 psi ( 55 °C)
7.24 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
2.0 M in THF
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
InChIKey
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methylamin (CH3NH2) ist ein einfaches aliphatisches primäres Amin, das als chemisches Zwischenprodukt bei der organischen Synthese eingesetzt wird. Es wird vorwiegend für die Produktion von Pestiziden und Lösungsmitteln verwendet.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Methylamin kann als Reagenz bei der Synthese folgender Substanzen eingesetzt werden.     
  • Methylmorpholin aus Diethylenglycol.       
  • N-Methylalkylamine aus Oxoaminen über die Bildung von Imin und anschließende Hydrierung mit Ni als Katalysator.   
  • N-Methyldipropylentriamin durch Reaktion mit Acrylnitril und anschließende Hydrierung.  
  • N-Methylhydroxypyrrolidine aus Chlorhydrin bei Vorhandensein von NaCNBH als Reduktionsmittel.       
  • 2-(Methylamin)-6,7-dichlor-1,4-anthracendion durch Reaktion mit 6,7-Dichlor-1,4-anthracendion.
Methylaminlösung 2,0 M in THF kann als Vorstufe eingesetzt werden, die die Synthese von Materialien auf Perowskitbasis begünstigt. Sie kann auch als deaktivierendes Mittel zur Untersuchung der katalytischen Leistung von sauren, großporigen Ionenaustauscherharzen eingesetzt werden. Sie kann durch Glühen behandelt werden, um Unreinheiten in den Korngrenzen zu reduzieren und die Stabilität und Effizienz der Perowskit-Solarzellen zu verbessern.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
<-29.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< -34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jason A Draper et al.
Organic letters, 12(18), 4034-4037 (2010-08-24)
A convergent and stereoselective synthesis of 2,5-disubstituted 3-hydroxypyrrolidines has been developed that involves reductive annulation of β-iminochlorohydrins, which are readily available from β-ketochlorohydrins, and provides rapid access to a variety of 2,5-syn-pyrrolidines. Application of this process to the concise (three-step)
Amines, aliphatic
Eller K, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Synthesis and in vitro antitumor activity of substituted anthracene-1, 4-diones
Hua DH, et al.
Tetrahedron, 60(45), 10155-10163 (2004)
Deactivation of ion exchange catalysts by acetonitrile and methylamine
Gonzalez R, et al.
Topics in Catalysis, 54(16-18), 1054-1054 (2011)
Xin Yu Chin et al.
Nature communications, 6, 7383-7383 (2015-06-26)
Despite the widespread use of solution-processable hybrid organic-inorganic perovskites in photovoltaic and light-emitting applications, determination of their intrinsic charge transport parameters has been elusive due to the variability of film preparation and history-dependent device performance. Here we show that screening