Merck
296007
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amin -hydrochlorid
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CD3NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-234 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3;
InChIKey
NQMRYBIKMRVZLB-SPZGMPHYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)