Wichtige Dokumente
485373
Ammoniak-15N,d3
99 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
99 atom % D
Qualitätsniveau
bp
−33 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][15N]([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1/hD3
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-IQGFCBPYSA-N
Verpackung
Empfohlene Produkte
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)