Wichtige Dokumente
479144
Poly(allylamin) -Lösung
average Mw ~65,000, 10 wt. % in H2O
Synonym(e):
PAH
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~65,000
Qualitätsniveau
Konzentration
10 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.382
Viskosität
~250 cP(25 °C)(lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES String
NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
InChIKey
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.