Wichtige Dokumente
416320
Poly(methylvinylether-alt-maleinsäureanhydrid)
average Mw ~1,080,000, average Mn ~311,000
Synonym(e):
Maleinsäure-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~311,000
average Mw ~1,080,000
Verunreinigungen
<2% benzene
Löslichkeit
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
SMILES String
O1C(=O)C=CC1=O.O(C)C=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
InChIKey
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To prepare antimicrobial hydrogels with good mechanical strength, adhesiveness to the skin, and excellent swelling ability. For example, autoclaved mixtures of P(MVE-MA) and PVA (polyvinyl alcohol) can inhibit bacteria growth against Staphylococcus aureus.
- As an electrolyte additive for stabilizing the interface of high-voltage layered Li-rich oxides (LLROs). P(MVE-MA) can absorb more H2O from the electrolyte and suppress the oxidative decomposition of the electrolyte.
- To functionalize electrospun PVA nanofibers for protein adsorption. These modified nanofibrous membranes can be used for protein purification.
- To synthesize separator membranes with good ionic conductivity. These membranes keep the positive and negative electrodes apart and prevent electrical short circuits.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
416320-100G | 4061832089515 |
416320-500G | 4061832089607 |