Wichtige Dokumente
531278
Poly(isobutylen-alt-maleinsäureanhydrid)
average Mw ~6,000, 12-200 mesh (85%)
Synonym(e):
Maleinsäureanhydrid-Copolymer, Maleinsäureanhydrid-Polymer
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~6,000
Qualitätsniveau
Partikelgröße
12-200 mesh (85%)
Inhärente Viskosität
0.45±0.05 dL/g, in DMF(30 °C)(lit.)
Übergangstemp.
Tg (DSC) 141 °C (onset)
Löslichkeit
aqueous base: soluble
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C4H2O3.C4H8/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-4(2)3/h1-2H;1H2,2-3H3
InChIKey
RPOCFUQMSVZQLH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?