Wichtige Dokumente
471550
Ethansulfonsäure -Lösung
70 wt. % in H2O
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
70 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.42
Dichte
1.271 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
InChIKey
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)