Wichtige Dokumente
470813
3-Acetylphenylborsäure
≥95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Verunreinigungen
<10% 3-acetylphenylboronic anhydride
mp (Schmelzpunkt)
204-208 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChIKey
SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
3-Acetylphenylboronic acid can be used as a substrate:
- In the synthesis of symmetric biaryls via oxidative dimerization using a palladium catalyst and water as a solvent.
- In the synthesis of aryl fluorides through electrophilic fluorination reaction using acetyl hypofluorite.
- In the coupling reactions of organoboranes with olefins using molecular oxygen and palladium catalyst.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fluorination of aryl boronic acids using acetyl hypofluorite made directly from diluted fluorine
Vints I, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(23), 11794-11797 (2013)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
470813-25G | 4061832904658 |
470813-5G | 4061832904665 |