Merck
454621
Sigma-Aldrich
D-Galactose-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i3+1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-CFKSTTJVSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)