Wichtige Dokumente
426415
D-Arabinose-1-13C
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC4H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −103°, c = 4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4-,5+/m1/s1/i1+1
InChIKey
PYMYPHUHKUWMLA-PVQXRQKHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?