Wichtige Dokumente
586625
Acrylsäure-13C3
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
13C Labeled acrylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Verunreinigungen
≤5% water
bp
139 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13 °C (lit.)
Dichte
1.094 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
NIXOWILDQLNWCW-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)