Wichtige Dokumente
595489
Iodessigsäure-13C2
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
I13CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2]I
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChIKey
JDNTWHVOXJZDSN-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?