Wichtige Dokumente
495077
D-Galactose-1-d
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
169-170 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-RUIMULFXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)