Merck
760501
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2OC(O)OCD2CD3
Molekulargewicht:
128.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
126-128 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-43 °C (lit.)
Dichte
1.056 g/mL
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChIKey
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)