Wichtige Dokumente
697451
Dimethyl-d6-Carbonat
99 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
1,1′-carbonate methan-d3-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CD3O)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
liquid
Mol-Gew.
96.06 (atom % calculation)
bp
90 °C
mp (Schmelzpunkt)
2-4 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IEJIGPNLZYLLBP-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?