Wichtige Dokumente
454249
2-Methylnaphthalin-d10
98 atom % D
Synonym(e):
ß-Methylnaphthalene-d10
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
241-242 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C (lit.)
Dichte
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
QIMMUPPBPVKWKM-UZHHFJDZSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)