Wichtige Dokumente
451061
3-Iod-1-propanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
115 °C/38 mmHg (lit.)
Dichte
1.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCI
InChI
1S/C3H7IO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
InChIKey
CQVWOJSAGPFDQL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?