Merck
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-Brompropoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
Synonym(e):
1-Brom-3-(tetrahydropyranyloxy)-propan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.11
Beilstein:
106236
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
potassium carbonate as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChIKey
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The latent alcohol functionality of this bifunctional building block can be generated using aqueous acid.
Anwendung
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in organic synthesis studies.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)