Merck
713457
Sigma-Aldrich
Iodmethyl-cyclopropan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Cyclopropylmethyliodid
About This Item
Lineare Formel:
C3H5CH2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.00
Beilstein:
1900420
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.542
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
ICC1CC1
InChI
1S/C4H7I/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChIKey
JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)