Wichtige Dokumente
238295
1-Iodoctan
98%
Synonym(e):
Octyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.4878 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−46-−45 °C (lit.)
Dichte
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCCCCI
InChI
1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
InChIKey
UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?