Wichtige Dokumente
167304
1-Iodbutan
99%, contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Butyliodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
~5 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−103 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
Dichte
1.617 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCI
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Iodobutane is an alkyl halide and is used as an electrophile during SN2 nucleophilic reaction.
Anwendung
- S-alkylated 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
- 5-(2-,3- and 4-methoxyphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
- N-butyl-N-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide by reaction with 1-methylpyrrolidine in ethyl acetate
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?