Wichtige Dokumente
262579
2-(Brommethyl)tetrahydro-2H-pyran
98%
Synonym(e):
Tetrahydro-2H-pyran-2-methyl-bromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−59-−58 °C (lit.)
Dichte
1.397 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
SMILES String
BrCC1CCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6H,1-5H2
InChIKey
MHNWCBOXPOLLIB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?