Wichtige Dokumente
405612
1-Hydroxycyclohexylphenylketon
99%
Synonym(e):
(1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
175 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
SMILES String
OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2
InChIKey
QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
327.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
164 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Zirconium bromonorbornanelactone carboxylate triacrylate (PRM30) is a zirconium-containing multifunctional acrylate useful for producing cured, transparent films with high refractive indices.