Wichtige Dokumente
434574
Poly(natrium-4-styrolsulfonat)
average Mw ~1,000,000, powder
Synonym(e):
Poly-(4-styrolsulfonsäure) Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Mol-Gew.
average Mw ~1,000,000
Viskosität
70-170 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
InChIKey
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.