Wichtige Dokumente
94904
Natrium-4-vinylbenzolsulfonat
technical, ≥90% (T)
Synonym(e):
4-Vinylbenzolsulfonsäure Natriumsalz, Styrol-4-sulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (T)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
XFTALRAZSCGSKN-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?