Wichtige Dokumente
409022
Poly(diallyldimethylammoniumchlorid) -Lösung
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight), 20 wt. % in H2O
Synonym(e):
PDADMAC
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
viscous liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mw 200,000-350,000 (medium molecular weight)
Konzentration
20 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.375
Viskosität
250-500 cP(25 °C, Brookfield)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Cl-].[N+](CC=C)(CC=C)(C)C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.