Merck
81614
Supelco
Poly(styrolsulfonsäurenatriumsalz)
analytical standard, for GPC, 150,000
Synonym(e):
Poly-(natrium-styrolsulfonat)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mp ~150000
Mw ~149000
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.20
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)