Wichtige Dokumente
429422
Kaliumiodid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Potassium monoiodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.998% trace metals basis
Form
beads
Partikelgröße
−10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?