Merck
213292
Sigma-Aldrich
Schwefel
99.998% trace metals basis
Synonym(e):
sulfur powder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141912
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Dampfdichte
8.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Assay
99.998% trace metals basis
Form
powder or flakes
Selbstzündungstemp.
450 °F
Widerstandsfähigkeit
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Dichte
2.07 g/mL at 25 °C
SMILES String
[S]
InChI
1S/S
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Elementarer Schwefel kommt in dreißig verschiedenen festen Allotropen vor, von denen nur der orthorhombische Schwefel unter normalen Temperatur- und Druckbedingungen thermodynamisch stabil ist. Er löst sich in einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln und bildet eine große Anzahl von Oxosäuren. Schwefel ist im Allgemeinen hoch reaktiv; der S8-Ring von elementarem Schwefel kann von einer Reihe von nukleophilen Reaktanten mühelos durchbrochen werden. Die Hydroxylionen reagieren mit S bei ca. 100 oC.
Anwendung
Dieses Produkt findet Anwendung in Li-S-Polymer-Batterien und als Halbleiter-Sensibilisator-Schicht CdS/CdSe/ZnS für Solarzellen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation and electrochemical properties of lithium-sulfur polymer batteries
Journal of Power Sources, 109(1), 89-97 (2002)
Effects of Nanosized Adsorbing Material on Electrochemical Properties of Sulfur Cathodes for LiOS Secondary Batteries
Journal of the Electrochemical Society, 151(6), A791-A795 (2004)
Multilayered semiconductor (CdS/CdSe/ZnS)-sensitized TiO2 mesoporous solar cells: all prepared by successive ionic layer adsorption and reaction processes.
Chemistry of Materials, 22(19), 5636-5643 (2010)
Lingli Huang et al.
Science advances, 6(47) (2020-11-20)
Low-dimensional materials usually exhibit mechanical properties from those of their bulk counterparts. Here, we show in two-dimensional (2D) rhenium disulfide (ReS2) that the fracture processes are dominated by a variety of previously unidentified phenomena, which are not present in bulk
Gulluzar Bastug et al.
The Journal of organic chemistry, 78(18), 9303-9308 (2013-08-14)
The newly prepared complex [Pd(IPr*(OMe))(cin)(Cl)] provides high catalytic activity for carbon-sulfur cross-coupling reactions. Nonactivated and deactivated aryl halides were successfully coupled with a large variety of aryl- and alkylthiols using this well-defined palladium N-heterocyclic carbene (NHC) complex.
Artikel
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).