Wichtige Dokumente
T33405
Thiosemicarbazid
99%
Synonym(e):
Thiocarbamoylhydrazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
180-183 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NNC(N)=S
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
InChIKey
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)