Merck
60422
Sigma-Aldrich
Kaliumiodid
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Kaliumiodid
About This Item
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Dampfdruck
1 mmHg ( 745 °C)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
681 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 1 M at 20 °C, colorless (completely)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Decorporation dilemma: Interplay of prussian blue and potassium iodide in radioactive contamination.: In diesem Review wird die kombinierte Verwendung von Berliner Blau und Kaliumiodid für die radioaktive Dekontamination erörtert. Dabei werden deren synergistische Wirkung und das Potenzial für eine verbesserte Wirksamkeit bei der Entfernung radioaktiver Substanzen aus dem Körper hervorgehoben (Mahar et al., 2024).
  • Tooth Discoloration from 2 Silver Fluorides Used in Adults with Special Needs: A Randomized Trial.: In dieser Studie werden die Auswirkungen von Kaliumiodid in Verbindung mit Silberfluorid auf Zahnverfärbungen untersucht und Erkenntnisse über deren potenzielle Vor- und Nachteile bei zahnärztlichen Behandlungen für Patienten mit besonderen Bedürfnissen gewonnen (See et al., 2024).
  • A cost-effective and facile technique for realizing fabric-based microfluidic channels using beeswax and PVC stencils.: Dieser Artikel beschreibt eine neuartige Methode zur Herstellung von Mikrofluidik-Kanälen mit Kaliumiodid und zeigt deren Nutzen bei der Herstellung präziser und kostengünstiger Mikrofluidikgeräte (P et al., 2024).
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Pietro Santulli et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(1), 49-60 (2014-11-08)
Are protein oxidative stress markers [thiols, advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyls and nitrates/nitrites] in perioperative peritoneal fluid higher in women with histologically proven endometriosis when compared with endometriosis-free controls? Protein oxidative stress markers are significantly increased in peritoneal
Zengqiang Tan et al.
Journal of hazardous materials, 239-240, 160-166 (2012-09-22)
To develop cost-effective sorbent for gas-phase elemental mercury removal, the bamboo charcoal (BC) produced from renewable bamboo and KI modified BC (BC-I) were used for elemental mercury removal. The effect of NO, SO2 on gas-phase Hg0 adsorption by KI modified
S C Clement et al.
Pediatric blood & cancer, 60(11), 1833-1838 (2013-07-09)
Thyroid dysfunction has been reported in up to 52% of patients 1.4 years after treatment with (131) I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG) in children with neuroblastoma (NBL), despite the use of potassium-iodide (KI). Our aim was to investigate if the incidence and severity
Juan Pablo Nicola et al.
The Journal of physiology, 590(23), 6013-6026 (2012-09-26)
Dietary I(-) absorption in the gastrointestinal tract is the first step in I(-) metabolism. Given that I(-) is an essential constituent of the thyroid hormones, its concentrating mechanism is of significant physiological importance. We recently described the expression of the
Rahul Singh et al.
Carbohydrate polymers, 91(2), 682-685 (2012-11-06)
We report a new biopolymer electrolyte for dye sensitized solar cell application. To develop polymer electrolyte, potassium iodide have been added in agarose biopolymer matrix and characterized using various techniques like complex impedance spectroscopy, Infrared spectroscopy (IR), X-ray diffraction (XRD)