417203
(R)-Alpine-Borane®
97%
Synonym(e):
B-Isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]21/D -22°, c = 12 in THF
bp
>55 °C (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H]1[C@@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChIKey
VCDGSBJCRYTLNU-PHPOFCCKSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable