Wichtige Dokumente
414476
Ethyl-3,3-diethoxypropionat
90%, technical grade
Synonym(e):
Ethyl-3,3-diethoxy-propionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
92-93 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CCOC(CC(=O)OCC)OCC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?