Wichtige Dokumente
132004
p-Toluolsulfonylhydrazid
97%
Synonym(e):
p-Toluolsulfonhydrazid, p-Toluolsulfonylhydrazid, Tosylhydrazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
103-108 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydrazine
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
InChIKey
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?