Wichtige Dokumente
288322
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2CHCH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
77 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
ester
ether
SMILES String
COC(CC(=O)OC)OC
InChI
1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
SMCVPMKCDDNUCQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 3,3-dimethoxypropionate was used in the synthesis of 3-indolyl α,β-unsaturated carbonyl compounds.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A practical synthesis of 3-indolyl α, β-unsaturated carbonyl compounds.
Wang W and Ikemoto T.
Tetrahedron Letters, 46(22), 3875-3878 (2005)