Wichtige Dokumente
410705
3-Aminophenylborsäure -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
3-Amino-benzolboronsäure -hydrochlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4B(OH)2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.41
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
SMILES String
Cl.Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
InChIKey
QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Aminophenylboronsäure-Hydrochlorid ist ein Boronsäurederivat, das häufig als Reagenz in Suzuki-Miyaura-Kupplungsreaktionen verwendet wird, bei denen es zur Bildung von C-C-Bindungen durch die Reaktion mit Aryl- oder Vinylhalogeniden eingesetzt werden kann. Es kann auch in anderen Kreuzkupplungsreaktionen, wie kupferkatalysierten Kupplungsreaktionen, sowie in palladiumfreien Kreuzkupplungsreaktionen verwendet werden.
Anwendung
3-Aminophenylboronsäure-Hydrochlorid wurde als Schlüsselreagenz bei der Synthese des Boronsäureester-Ausgangsmaterials verwendet, das anschließend durch eine Heck-Kupplungsreaktion in den Cyclobuten-Vorläufer umgewandelt wird. Es kommt auch als Boronsäurequelle bei der Synthese von Boronat-funktionalisierten Monomeren zum Einsatz. Diese Monomere werden für die Herstellung reproduzierbarer und hochwertiger Polymerschichten verwendet.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Na Wu et al.
Nanoscale, 12(42), 21687-21694 (2020-10-24)
High-performance electrocatalysts for the methanol oxidation reaction (MOR) are the key to advance the application of direct methanol fuel cells. Pt-Based electrocatalysts for the MOR are limited due to their high cost, low stability and poor resistance to carbon monoxide
Elita Montanari et al.
Macromolecular bioscience, 16(12), 1815-1823 (2016-10-14)
Nanoparticles based on hyaluronic acid (HA) are designed to deliver tannic acid (TA) as an antimicrobial agent. The presence of HA makes these particles potentially useful to target bacteria that colonize cells presenting HA membrane receptors (e.g. CD44), such as
Chao Ding et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(59), 14883-14888 (2017-08-05)
Stimuli-responsive polymer materials inspired by biological materials have invoked increasing research interest; however, they still suffer from limitations such as finite amplified responses and poor sensitivity of the unstimulated parts. Herein, a new strategy for creating H