Wichtige Dokumente
A71751
3-Aminophenylboronsäure -hemisulfat (Salz)
≥95%
Synonym(e):
3-Amino-benzolboronsäure -hemisulfat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.Nc1cccc(c1)B(O)O.Nc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/2C6H8BNO2.H2O4S/c2*8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;1-5(2,3)4/h2*1-4,9-10H,8H2;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Phenylboronic acid-functionalized inverse opal hydrogels within microfluidic flow cells for glucose sensing.
- Phenylboronic acid-salicylhydroxamic acid-derived complexing reagent for protein immobilization on chromatographic support.
It can also be used in the preparation of phenylboronic acid (PBA) monolayer-modified Au electrode for the voltammetric sensing of uridine and cytidine.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?