Wichtige Dokumente
406139
Chlordicyclohexylboran
98%
Synonym(e):
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
100-101 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChIKey
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Aldol addition reactions
- Mukaiyama aldol addition
- Microwave assisted ring closing metathesis reactions
- C-alkylation of aromatic aldimines
- Reversible ketone-ketone aldol reactions
- Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?