Merck
401471
Sigma-Aldrich
Palladium(II)-hexafluoracetylacetonat
Synonym(e):
Pd(II) hexafluoroacetylacetonate
About This Item
Lineare Formel:
Pd(C5HF6O2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: palladium
reagent type: catalyst
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Pd]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Pd/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h2*1,12H;/q;;+2/p-2/b2*2-1-;
InChIKey
OVIDFVVPPRGPGR-PAMPIZDHSA-L
Anwendung
Anwendung: Redox Transmetallierungsreaktion, um CVD Legierungs-Technologie für Kupfer zu erhöhen. Gleichzeitiges Ätzen von Kupfer und Ablagerung von Palladium für integrierte Schaltungen in ultragrossem Massstab <
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lin. W. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 5977-5977 (1996)