Wichtige Dokumente
335193
Kupfer(II)-hexafluoracetylacetonat Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or chunks
solid
Zusammensetzung
Cu, 12.0-14.0% EDTA titration
Degree of hydration, ≤1
Eignung der Reaktion
core: copper
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C (lit.)
SMILES String
O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.Cu.H2O/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;/h2*1,12H;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*2-1-;;
InChIKey
SREVICRJIZZXHD-SUXDNRKISA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?