Merck
437093
Sigma-Aldrich
[Bis(trimethylsilyl)acetylen](hexafluoracetylacetonat)kupfer(I)
Synonym(e):
[(η2-1,2-Ethynediyl)bis[trimethylsilane]](1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-O,O′) copper
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3·[CF3COCH=C(O-)CF3]Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
51-54 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(\O[Cu])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18Si2.C5H2F6O2.Cu/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-6H3;1,12H;/q;;+1/p-1/b;2-1+;
InChIKey
YESCMKQKTNVQCY-JITBQSAISA-M
Anwendung
Used in chemical vapor deposition of copper.
Investigations of the structure and fluorescence of copper hexafluoropentanedionate alkyne clusters
Used in chemical vapor depositing of copper
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mrs Bulletin, 19, 41-41 (1994)
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 260, 629-629 (1992)
Journal of the Electrochemical Society, 140, 154-154 (1993)