Wichtige Dokumente
397261
N-(2-Aminoethyl)acetamid
technical grade, 90%
Synonym(e):
N-Acetylethylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
128 °C/3 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50 °C (lit.)
Dichte
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
amine
SMILES String
CC(=O)NCCN
InChI
1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?