Merck
379379
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthen-4,5-dicarbonsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.50
Beilstein:
4210983
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c2Oc3c(cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C25H30O5/c1-23(2,3)13-9-15(21(26)27)19-17(11-13)25(7,8)18-12-14(24(4,5)6)10-16(22(28)29)20(18)30-19/h9-12H,1-8H3,(H,26,27)(H,28,29)
InChIKey
VJSNHUACDSJJCU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid is a carboxylic acid building block.
Anwendung
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis of 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbon­yl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
2, 7-Di-tert-butyl-9, 9-dimethyl-4, 5-bis (4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Vysotsky MO and Schollmeyer D.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o169-o171 (2006)