Wichtige Dokumente
366870
Indium(III)-phosphid
pieces, 3-20 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Indium monophosphide, Indium phosphide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.998% trace metals basis
Form
pieces
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Partikelgröße
3-20 mesh
SMILES String
P#[In]
InChI
1S/In.P
InChIKey
GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
366870-1G | 4061831826685 |
366870-5G |