Wichtige Dokumente
344443
Natriumfluorphosphat
95%
Synonym(e):
Disodium fluorophosphate, Disodium monofluorophosphate, Disodium phosphorofluoridate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
95%
Form
powder
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?